Få mere at vide
2-(Dimethylamino)pyridine-3-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dimethylamino)pyridine-3-carbaldehyde |
| CAS | 35567-32-9 |
| Molekylær formel | C8H10N2O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-7(6-11)4-3-5-9-8/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)c1ncccc1C=O |
| IUPAC navn | 2-(dimethylamino)pyridine-3-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.18 |
| Formel vægt | 150.0793 |