Få mere at vide
[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methanol Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 82586-70-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H12 N2 O S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | [2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methanol Hydrochloride, Nizatidine Imp. J (EP), 4-Thiazolemethanol, 2-[(dimethylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), 4-Thiazolemethanol, 2-[(dimethylamino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), 2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolemethanol hydrochloride, Nizatidine Imp. J (EP) as hydrochloride, Nizatidine Impurity J as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2OS.ClH/c1-9(2)3-7-8-6(4-10)5-11-7;/h5,10H,3-4H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)Cc1nc(CO)cs1 |
| IUPAC navn | [2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methanol;hydrochloride |
| Vis mere |