missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride |
| CAS | 113079-81-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C12 H17 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclopentolate Hydrochloride Imp. C (EP), Cyclopentolate Imp. C (EP), Benzeneacetic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), 2-(Dimethylamino)ethyl Phenylacetate Hydrochloride, Cyclopentolate Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Cyclopentolate Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-13(2)8-9-15-12(14)10-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7H,8-10H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCOC(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-(dimethylamino)ethyl 2-phenylacetate;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?