Få mere at vide
2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylat (stabiliseret med 0,2% 4-methoxyphenol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3 |
| Formel vægt | 157.1103 |