Få mere at vide
2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylat, Mikromol™
Artikelnummer. 18040840
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18040840 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040840 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0753.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate
CAS 2867-47-2
Analyt- eller komponentnavne 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H15 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. C (EP), 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
SMIL CN(C)CCOC(=O)C(=C)C
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethyl 2-methylprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 157.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 157.1103 g/mol