Få mere at vide
2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylat, Mikromol™
Beskrivelse
2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate |
| CAS | 2867-47-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H15 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. C (EP), 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3 |
| SMIL | CN(C)CCOC(=O)C(=C)C |
| IUPAC navn | 2-(dimethylamino)ethyl 2-methylprop-2-enoat |
| Vis mere |