Få mere at vide
2-(Dimethylamino)ethylmethacrylat, 97%, stikk. med ca. 0,2% 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11333117
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333117 500 mL 500ml
11323117 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13507.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2867-47-2 | C8H15NO2 | 157,213 g/mol
2-(dimethylamino)ethylmethacrylat anvendes i syntesen af poly((2-(dimethylamino)ethylmethacrylat), blokcopolymerer af 2-(dimethylamino)ethylmethacrylat og n-butylmethacrylat og amfifile AB blokcopolymerer af 2-(dimethylamino)ethylmethacrylat. Det bruges også til fremstilling af polymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(dimethylamino)ethylmethacrylat anvendes til syntese af poly((2-(dimethylamino)ethylmethacrylat), blokcopolymerer af 2-(dimethylamino)ethylmethacrylat og n-butylmethacrylat og amfifile AB blokcopolymerer af 2-(dimethylamino)ethylmethacrylat. Det bruges også til fremstilling af polymer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (1.000 g/L ved °20 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Den er følsom over for fugt og lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2867-47-2
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.213
MDL nummer MFCD00008589
InChI nøgle JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
PubChem CID 17869
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Navn note stabilized with ≈0.2% 4-methoxyphenol
Smeltepunkt ∼-30°C
Tæthed 0.932
Kogepunkt 186°C to 188°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 500 mL
FN nummer UN2522
Beilstein 1757048
Opløselighedsinformation Soluble in water. (1.000g/L at 20°C).
Formel vægt 157.21
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate