Få mere at vide
2-(Dimethylamino)ethylakrylat, 98%, stab. med ca. 0,1% 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11303117
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11303117 100 mL 100ml
11393107 25 mL 25ml
11313117 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11303117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13506.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2439-35-2 | C7H13NO2 | 143,19 g/mol
2-(dimethylamino)ethylacrylat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, som et katalytisk middel, som et petrokemisk additiv og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(dimethylamino)ethylacrylat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske produkter, som et katalytisk middel, som et petrokemisk additiv og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i vand
(1.000 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Følsom over for varme, lys og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2439-35-2
Molekylær formel C7H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00038233
InChI nøgle DPBJAVGHACCNRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethyl acrylate, dimethylaminoethyl acrylate, n,n-dimethylaminoethyl acrylate, adame, 2-propenoic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, acrylic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-dimethylamino, unii-5yes121ftl, 2-n,n-dimethylamino ethyl acrylate, ageflex fa-1
PubChem CID 17111
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethylprop-2-enoat
SMIL CN(C)CCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Navn note stabiliseret med ≈0,1% 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -60 °C
Tæthed 0.943
Kogepunkt 64 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 62 °C (144 °F)
Lineær formel CH2=CHCO2CH2CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.438
Mængde 100 mL
FN nummer UN3302
Beilstein 1099119
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1.000 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 143.19
Procent renhed 98%