Få mere at vide
2-(Dimethylamino)-ethanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894111
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
25 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15894111 100 mL
15804121 1 L
15814121 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15894111 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8032370100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-01-0
Grad Research
Molekylær formel (CH3)2NCH2CH2OH
Molekylvægt (g/mol) 89.14
Tekniske data
Smeltepunkt -59°C
Tæthed 0.89 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00002846
Mængde 100 mL
Synonym 2-(Dimethylamino)-ethanol, N,N-Dimethylethanolamine, 2-(Dimethylamino)-ethanol