Få mere at vide
2-(Dimethylamino)ethanol, 99+%
Artikelnummer. 11485647
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485647 250 mL 250ml
11475647 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11485647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23616.AK
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-01-0 | C4H11NO | 89,138 g/mol
2-(dimethylamino)ethanol anvendes som korrosionsinhibitor, anti-afkalkningsmiddel, malingsadditiv, belægningsadditiv og faststofsepareringsmiddel. Det bruges også som mellemprodukt til aktive farmaceutiske ingredienser og farvestoffer. Det tjener som hærder for polyurethaner og epoxyharpikser. Yderligere bruges det som et tilsætningsstof til kedelvand. Ud over dette bruges det terapeutisk som et CNS-stimulerende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol, ether, acetone og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-01-0
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.138
MDL nummer MFCD00002846
InChI nøgle UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon
PubChem CID 7902
ChEBI CHEBI:271436
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethanol
SMIL CN(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Dimethylamino)ethanol
Smeltepunkt -60 °C
Tæthed 0.886
Kogepunkt 134 °C til 136 °C
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4295
Mængde 250 mL
FN nummer UN2051
Beilstein 1209235
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,2843
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, ether, acetone og benzen.
Formel vægt 89.14
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Dimethylamino)ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Dimethylamino)ethanol