Få mere at vide
2-(Dimethylamino)acetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dimethylamino)acetophenone |
| CAS | 3319-03-7 |
| Molekylær formel | C10H13NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N,N-Dimethylphenacylamine, [(Dimethylamino)acetyl]benzene, alpha-(Dimethylamino)acetophenone, 2-(Dimethylamino)-1-phenylethanone, NSC 129395, UR 1428 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-11(2)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-(dimethylamino)-1-phenylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.22 |
| Formel vægt | 163.0997 |