Få mere at vide
2-(dimethylamino)-3-quinolincarbaldehyd, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507474
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10507474 5 g 5g
10299212 250 mg 250mg
10209222 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10507474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07114DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 728035-61-8
Molekylær formel C12H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 200.24
MDL nummer MFCD06010203
InChI nøgle RCRLBHNGTPRGJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1076116
IUPAC navn 2-(dimethylamino)quinolin-3-carbaldehyd
SMIL CN(C)C1=C(C=O)C=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Synonym 2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino
Formel vægt 200.24
Procent renhed 97%