missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Dimethylamino)-2-phenylbutan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dimethylamino)-2-phenylbutan-1-ol |
| CAS | 39068-94-5 |
| Molekylær formel | C12H19NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | beta-(Dimethylamino)-beta-ethylbenzeneethanol, 2-(Dimethylamino)-2-phenylbutanol, 2-(N,N-Dimethylamino)-2-phenylbutanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO/c1-4-12(10-14,13(2)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-9,14H,4,10H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(CO)(N(C)C)c1ccccc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.29 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?