Få mere at vide
2-(Dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile |
| CAS | 1248557-85-8 |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2S/c1-5-6(2)10-7(9-5)3-4-8/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1nc(CC#N)sc1C |
| IUPAC navn | 2-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.217 |
| Formel vægt | 152.041 |