Få mere at vide
2-(Dimethoxyphosphoryl)acetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dimethoxyphosphoryl)acetic acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9O5P/c1-8-10(7,9-2)3-4(5)6/h3H2,1-2H3,(H,5,6) |
| Formel vægt | 168.0188 |