missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl Ester |
| CAS | 290364-70-4 |
| Molekylær formel | C12H23O6PS2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23O6PS2/c1-7-17-10(13)8-9(11(14)18-12(2,3)4)21-19(20,15-5)16-6/h9H,7-8H2,1-6H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-O-tert-butyl 4-O-ethyl 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanylbutanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.41 |
| Formel vægt | 358.0674 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?