missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30371654
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371654 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371654 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD83088550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(Dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl Ester
CAS 290364-70-4
Molekylær formel C12H23O6PS2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H23O6PS2/c1-7-17-10(13)8-9(11(14)18-12(2,3)4)21-19(20,15-5)16-6/h9H,7-8H2,1-6H3
SMIL CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn 1-O-tert-butyl 4-O-ethyl 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanylbutanedioate
Molekylvægt (g/mol) 358.41
Formel vægt 358.0674
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.