Få mere at vide
2-(Dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan |
| CAS | 110339-34-9 |
| Molekylær formel | C9 H14 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-10-6-7-4-5-8(13-7)9(11-2)12-3/h4-5,9H,6H2,1-3H3 |
| SMIL | COCc1oc(cc1)C(OC)OC |
| IUPAC navn | 2-(dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.205 |
| Formel vægt | 186.089 |