Få mere at vide
2-(Diisopropylphosphino)ethylamine, 10% w/w soln. in THF
Artikelnummer. 15495746
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495746 25 g 25g
15485746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60435.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1053657-14-9 | C8H20NP | 161.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1053657-14-9
Molekylær formel C8H20NP
Molekylvægt (g/mol) 161.23
MDL nummer MFCD11044863
InChI nøgle QUVUVMRUSAKOPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diisopropylphosphino ethylamine, 2-di-i-propylphosphino ethylamine, 2-bis 1-methylethyl phosphino ethanamine, acmc-20aonc, 2-aminoethyldiisopropylphosphine, 2-di-isopropylphosphino ethanamine, 2-aminoethyl diisopropylphosphane, 2-di propan-2-yl phosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl bis propan-2-yl phosphane, 2-diisopropylphosphino ethylamine, kanata purity
PubChem CID 57552996
IUPAC navn 2-di(propan-2-yl)phosphanylethanamin
SMIL CC(C)P(CCN)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine
Lineær formel [(CH3)2CH]2PCH2CH2NH2
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 161.22
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10% w/w soln. in THF