Få mere at vide
2-(Diisopropylcarbanoyl) phenylboronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Diisopropylcarbanoyl) phenylboronic acid |
| CAS | 103681-98-7 |
| Molekylær formel | C13 H20 B N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20BNO3/c1-9(2)15(10(3)4)13(16)11-7-5-6-8-12(11)14(17)18/h5-10,17-18H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)N(C(C)C)C(=O)c1ccccc1B(O)O |
| IUPAC navn | [2-[di(propan-2-yl)carbamoyl]phenyl]boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.114 |
| Formel vægt | 249.154 |