missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Diisopropylaminoethylester Xanthen-9-carboxylsyrehydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30371945
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371945 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45542010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Diisopropylaminoethyl Ester Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 102476-84-6
Molekylær formel C22H27NO3.(HCl)
Mængde 10 mg
Synonym 2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl Ester 9H-Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)ethyl 9H-Xanthene-9-carboxylate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H27NO3.ClH/c1-15(2)23(16(3)4)13-14-25-22(24)21-17-9-5-7-11-19(17)26-20-12-8-6-10-18(20)21;/h5-12,15-16,21H,13-14H2,1-4H3;1H
SMIL Cl.CC(C)N(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
IUPAC navn 2-[di(propan-2-yl)amino]ethyl 9H-xanthen-9-carboxylat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 389.9
Formel vægt 389.1758
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.