Få mere at vide
2-Diisopropylaminoethylester Xanthen-9-carboxylsyrehydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Diisopropylaminoethyl Ester Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 102476-84-6 |
| Molekylær formel | C22H27NO3.(HCl) |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl Ester 9H-Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)ethyl 9H-Xanthene-9-carboxylate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27NO3.ClH/c1-15(2)23(16(3)4)13-14-25-22(24)21-17-9-5-7-11-19(17)26-20-12-8-6-10-18(20)21;/h5-12,15-16,21H,13-14H2,1-4H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)N(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C |
| IUPAC navn | 2-[di(propan-2-yl)amino]ethyl 9H-xanthen-9-carboxylat; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.9 |
| Formel vægt | 389.1758 |