Få mere at vide
2-Diisopropylaminoethylester Xanthen-9-carboxylsyrehydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30380634
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30380634 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30380634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4554202.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Diisopropylaminoethyl Ester Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 102476-84-6
Molekylær formel C22H27NO3.(HCl)
Mængde 2.5 mg
Synonym 2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl Ester 9H-Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)ethyl 9H-Xanthene-9-carboxylate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H27NO3.ClH/c1-15(2)23(16(3)4)13-14-25-22(24)21-17-9-5-7-11-19(17)26-20-12-8-6-10-18(20)21;/h5-12,15-16,21H,13-14H2,1-4H3;1H
SMIL Cl.CC(C)N(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
IUPAC navn 2-[di(propan-2-yl)amino]ethyl 9H-xanthen-9-carboxylat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 389.9
Formel vægt 389.1758