Få mere at vide
2-(Dihydroxymethyl)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile Hydrochloride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dihydroxymethyl)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 400063-10-7 |
| Molekylær formel | C12H7N3O2 . HCl . x (H2O) |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-(Dihydroxymethyl)-6-Oxo-1,4,5,6-Tetrahydro-[3,4'-Bipyridine]-5-Carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7N3O2/c13-6-9-5-10(8-1-3-14-4-2-8)11(7-16)15-12(9)17/h1-5,7H,(H,15,17) |
| SMIL | O=CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.2 |
| Formel vægt | 225.0538 |