Få mere at vide
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine |
| CAS | 1211587-46-0 |
| Molekylær formel | C6H6N2OF2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-5-3-4(9)1-2-10-5/h1-3,6H,(H2,9,10) |
| SMIL | Nc1ccnc(OC(F)F)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.12 |
| Formel vægt | 160.0448 |