missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine, TRC

Artikelnummer. 30373712
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373712 10 mg
30370856 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373712 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45275310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine
CAS 1211587-46-0
Molekylær formel C6H6N2OF2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-5-3-4(9)1-2-10-5/h1-3,6H,(H2,9,10)
SMIL Nc1ccnc(OC(F)F)c1
Molekylvægt (g/mol) 160.12
Formel vægt 160.0448
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.