Få mere at vide
2-(Diethylboryl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Diethylboryl)pyridine |
| CAS | 385804-67-1 |
| Molekylær formel | C9 H14 B N |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Diethyl(pyridin-2-yl)borane, 2-(1-Ethyl-1-borapropyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-7-5-6-8-11-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCB(CC)c1ccccn1 |
| IUPAC navn | diethyl(pyridin-2-yl)borane |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.025 |
| Formel vægt | 147.122 |