Få mere at vide
2-(Diethylazinoyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide (Lidocaine N2-Oxide), Mikromol™
Artikelnummer. 18091930
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091930 25 mg
18010540 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091930 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0102.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Diethylazinoyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide (Lidocaine N2-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide)
CAS 2903-45-9
Analyt- eller komponentnavne Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide)
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C14 H22 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lidocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Lidocaine Imp. B (EP), 2-(Diethylazinoyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine N2-Oxide, Lidocaine N-Oxide, 2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine Hydrochloride Impurity B, Lidocaine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(18,6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
SMIL CC[N+]([O-])(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC navn 2-(2,6-dimethylanilino)-N,N-diethyl-2-oxoethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 250.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 250.1681 g/mol