Få mere at vide
2-Diethylaminoethyl Hexanoat, TRC
Artikelnummer. 30386464
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30386464 1 g
1 options
Artikelnummer. 30386464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4439051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
CAS 10369-83-2
Molekylær formel C12 H25 N O2
Mængde 1 g
Synonym Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4
InChI formel InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3
SMIL CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethylhexanoat
Molekylvægt (g/mol) 215.33
Formel vægt 215.1885
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.