Få mere at vide
2-Diethylaminoethyl Hexanoat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Diethylaminoethyl Hexanoate |
| CAS | 10369-83-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Diethylaminoethyl Hexanoate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H25 N O2 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC |
| Vis mere |