Få mere at vide
2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoat hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11498087
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498087 50 g 50g
11408097 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17485.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272,77 g/mol
En natriumkanalblokker
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-05-8
Molekylær formel C13H21ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 272.77
MDL nummer MFCD00013000
InChI nøgle HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
PubChem CID 5795
ChEBI CHEBI:8431
SMIL [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Smeltepunkt 155 °C til 157 °C
Kogepunkt 195 °C til 196 °C (17 mmHg)
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,7757
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl-4-aminobenzoat;hydrochlorid
Formel vægt 272.78
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoatehydrochloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Diethylaminoethyl4-aminobenzoatehydrochloride