Få mere at vide
2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoat hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11408097
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408097 250 g 250g
11498087 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17485.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272,77 g/mol
En natriumkanalblokker
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-05-8
Molekylær formel C13H21ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 272.77
MDL nummer MFCD00013000
InChI nøgle HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
PubChem CID 5795
ChEBI CHEBI:8431
SMIL [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Smeltepunkt 155 °C til 157 °C
Kogepunkt 195 °C til 196 °C (17 mmHg)
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,7757
IUPAC navn hydrogen-2-(diethylamino)ethyl-4-aminobenzoatchlorid
Formel vægt 272.78
Procent renhed 99%