Få mere at vide
2-Diethylaminoethanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Diethylaminoethanol Hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO.ClH/c1-3-7(4-2)5-6-8;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 153.092 |