Få mere at vide
2-Diethylaminoethanol-d10 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Diethylaminoethanol-d10 Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO.ClH/c1-3-7(4-2)5-6-8;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| Formel vægt | 163.1548 |