missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Diethylamino)-N,N-diethylacetamide, TRC

Artikelnummer. 30369866
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369866 100 mg
30380100 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD443200100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27794-54-3
Molekylær formel C10H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.29
Synonym N,N-Diethyl-2-(diethylamino)acetamide
SMIL CCN(CC)CC(=O)N(CC)CC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Diethylamino)-N,N-diethylacetamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H22N2O/c1-5-11(6-2)9-10(13)12(7-3)8-4/h5-9H2,1-4H3
Formel vægt 186.1732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.