Få mere at vide
2-(Diethylamino)-N-methylethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Diethylamino)-N-methylethylamine |
| CAS | 104-79-0 |
| Molekylær formel | C7 H18 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine, N1,N1-diethyl-N2-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18N2/c1-4-9(5-2)7-6-8-3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCN(CC)CCNC |
| IUPAC navn | N',N'-diethyl-N-methylethane-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.231 |
| Formel vægt | 130.147 |