Få mere at vide
2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamid Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30011656
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30011656 250 mg -
30138462 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011656 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD443595250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1012864-23-1
Molekylær formel C14 H22 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 270.8
Synonym 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride
IUPAC navn 2-(diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamid; hydrochlorid
SMIL Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
Formel vægt 270.1499
Procent renhed >95%