Få mere at vide
2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamid Hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamid Hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| CAS | 1012864-23-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP), Lidocaine Imp. J (EP), Lidocaine Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Lidocaine Impurity J as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H |
| SMIL | Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C |
| IUPAC navn | 2-(diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamid; hydrochlorid |
| Vis mere |