Få mere at vide
2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 17289-53-1 |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Lidocaine BP Impurity I, Lidocaine 2,4-Dimethyl Analog |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-8-7-11(3)9-12(13)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17) |
| SMIL | CCN(CC)CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C |
| IUPAC navn | 2-(diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.337 |
| Formel vægt | 234.173 |