Få mere at vide
2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| CAS | 17289-54-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 O . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-8-7-11(3)9-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H |
| SMIL | Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C |
| IUPAC navn | 2-(diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.8 |
| Vis mere |