missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| CAS | 17289-54-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Imp. I (EP), Lidocaine Imp. I (EP), 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity I as Hydrochloride, Lidocaine Impurity I as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-8-7-11(3)9-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H |
| SMIL | Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C |
| IUPAC navn | 2-(diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?