Få mere at vide
2-(Diethylamino)-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Diethyl-amino)-N-(2,3-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-7-8-11(3)12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H |
| Formel vægt | 270.1499 |
| Procent renhed | >95% |