missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(Diethylamino)methyl]indole Methiodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(Diethylamino)methyl]indole Methiodide |
| CAS | 41979-43-5 |
| Molekylær formel | C14H21IN2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N,N-Diethyl-N-methyl-1H-indole-2-methanaminium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N2.HI/c1-4-16(3,5-2)11-13-10-12-8-6-7-9-14(12)15-13;/h6-10,15H,4-5,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [I-].CC[N+](C)(CC)Cc1cc2ccccc2[nH]1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.23 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?