Få mere at vide
2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoat Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050269
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050269 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050269 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0543.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoat Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate Hydrochloride
CAS 860693-48-7
Analyt- eller komponentnavne 2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H20 N2 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O3.ClH/c1-3-15(4-2)7-8-18-13(17)10-5-6-11(14)12(16)9-10;/h5-6,9,16H,3-4,7-8,14H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)c(O)c1
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 4-amino-3-hydroxybenzoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 288.77
Mængde 25 mg
Formel vægt 288,1241 g/mol