Få mere at vide
2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28N2O3/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 308.21 |