Få mere at vide
2-(Diethylamino)ethyl 4-(2-Hydroxybenzamido)benzoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Diethylamino)ethyl 4-(2-Hydroxybenzamido)benzoate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-22(4-2)13-14-26-20(25)15-9-11-16(12-10-15)21-19(24)17-7-5-6-8-18(17)23/h5-12,23H,3-4,13-14H2,1-2H3,(H,21,24) |
| Formel vægt | 356.1736 |