Få mere at vide
2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-(2-(diethylamino)ethoxy)benzoat Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30350027
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30350027 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30350027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD36702010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-(2-(diethylamino)ethoxy)benzoate Hydrochloride
CAS 2518227-82-0
Molekylær formel C19H33N3O3 • (HCl)
Mængde 10 mg
Synonym Proparacaine Hydrochloride Impurity
InChI formel InChI=1S/C19H33N3O3.ClH/c1-5-21(6-2)11-13-24-18-10-9-16(15-17(18)20)19(23)25-14-12-22(7-3)8-4;/h9-10,15H,5-8,11-14,20H2,1-4H3;1H
SMIL NC1=CC(C(OCCN(CC)CC)=O)=CC=C1OCCN(CC)CC.Cl
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 3-amino-4-(2-(diethylamino)ethoxy)benzoat hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 387.94
Formel vægt 387.23