Få mere at vide
2-(Diethylamino)-ethanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15824131
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15824131 1 L
15814131 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15824131 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8032731000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-37-8
Grad Research
Molekylær formel (C2H5)2NCH2CH2OH
Molekylvægt (g/mol) 117.19
Tekniske data
Smeltepunkt -68°C
Tæthed 0.88 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 163°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002850
Mængde 1 L
Synonym 2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine, 2-(Diethylamino)-ethanol