Få mere at vide
2-(Diethylamino)ethanol, Mikromol
Artikelnummer. 30464239
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30464239 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30464239 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3771.040100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(Diethylamino)ethanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diethylamino)ethanol
CAS 100-37-8
Analyt- eller komponentnavne 2-(Diethylamino)ethanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H15 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(Diethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)diethylamine, (Diethylamino)ethanol, 2-(Diethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Diethyl)ethanolamine, 2-(N,N-Diethylamino)ethanol, 2-Hydroxytriethylamine, A 22, A 22 (amine), Amino Alcohol 2A, DEAE, DEEA, Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, Diethyl(β-hydroxyethyl)amine, Diethylethanolamine, Diethylmonoethanolamine, MKS, N,N-Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethyl-2-aminoethanol, N,N-Diethylethanolamine, N,N-Diethylmonoethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)diethylamine, NSC 8759, Pennad 150, β-(Diethylamino)ethanol
InChI formel InChI=1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL CCN(CC)CCO
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 117.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 117,1154 g/mol