Få mere at vide
2-(Diethoxyphosphoryl)-2-phenethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Diethoxyphosphoryl)-2-phenethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1- |
| CAS | 436099-08-0 |
| Molekylær formel | C16 H24 N O4 P |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24NO4P/c1-3-20-22(19,21-4-2)16(12-8-14-17(16)18)13-11-15-9-6-5-7-10-15/h5-7,9-10,14H,3-4,8,11-13H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(OCC)C1(CCc2ccccc2)CCC=[N+]1[O-] |
| IUPAC navn | 2-diethoxyphosphoryl-1-oxido-2-(2-phenylethyl)-3,4-dihydropyrrol-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.34 |
| Formel vægt | 325.1443 |