Få mere at vide
#2 Dieselbrændstofolie, 50 % vejrbestandig brændstofstandard, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterBeskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Diesel brændstof | 68476-34-6 | 5000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | #2 Diesel Fuel Oil, 50% Weathered |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| CAS | 68476-34-6, 67-56-1 |
| CAS min % | 0.5, 99.5 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.5, 99.5 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol-P and T |
| Mængde | 1 mL |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug